1-Methyl-4-[5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl]piperazine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester, [6-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyridin-3-yl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-Methyl-4-(5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl)piperazine, 6-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyridine-3-boronic acid Pinacol ester
OR16630-250MG
APOSOR16630-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR16630-250MG
1-Methyl-4-[5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl]piperazine 98%
1-Methyl-4-[5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl]piperazine
Formel: C₁₆H₂₆BN₃O₂
Schmelzpunkt: 125…126 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07437995
CAS-Nummer: 918524-63-7
UN: 3259
ADR: 8,III