4-Boronobenzolsulfonamidpinakolester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzenesulphonamide, 4-Sulphamoylbenzeneboronic acid, pinacol ester
OR16633-500MG
APOSOR16633-500MGEA
72.5
EUR
APOSOR16633-500MG
4-Boronobenzolsulfonamidpinakolester 98%
4-Boronobenzolsulfonamidpinakolester
Formel:
C₁₂H₁₈BNO₄S Molecular Weight: 283,1516 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD06657806 CAS-Nummer: 214360-51-7 |