4-(4-Methyl-1-piperazinyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(4-Methyl-1-piperazinyl)phenylboronic Acid Pinacol Ester
OR16634-5G
APOSOR16634-5GEA
60.9
EUR
APOSOR16634-5G
4-(4-Methyl-1-piperazinyl)benzeneboronic acid pinacol ester
4-(4-Methyl-1-piperazinyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₇H₂₇BN₂O₂ Molecular Weight: 302.2195 g/mol Schmelzpunkt: 112…114 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06795650 CAS-Nummer: 747413-21-4 |