5-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR1664-250MG
APOSOR1664-250MGEA 0 EUR
APOSOR1664-250MG
5-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 98%
5-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel: C10H9NO
Schmelzpunkt: 148…151 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00022720
CAS-Nummer: 52562-50-2