5-Bromobenzo[c]isothiazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Bromo-2,1-benzothiazole
OR16642-100MG
APOSOR16642-100MGEA
174
EUR
APOSOR16642-100MG
5-Bromobenzo[c]isothiazole
5-Bromobenzo[c]isothiazole
Formel:
C₇H₄BrNS Molecular Weight: 214,082 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08706414 CAS-Nummer: 20712-07-6 |