6-Bromobenzo[c]isothiazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Bromo-2,1-benzothiazole
OR16643-250MG
APOSOR16643-250MGEA
603
EUR
APOSOR16643-250MG
6-Bromobenzo[c]isothiazole 95%
6-Bromobenzo[c]isothiazole
Formel:
C₇H₄BrNS Molecular Weight: 214,082 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13176692 CAS-Nummer: 20712-08-7 |