3-Bromo-2-methylbenzyl bromide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Bromo-3-(bromomethyl)-2-methylbenzene, α,3-Dibromo-o-xylene
OR16663-1G OR16663-250MG
APOSOR16663-1GEA 230 EUR
APOSOR16663-1G APOSOR16663-250MG
3-Bromo-2-methylbenzyl bromide 97%
3-Bromo-2-methylbenzyl bromide
Formel: C₈H₈Br₂
Schmelzpunkt: 31…32 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11847532
CAS-Nummer: 112299-62-4
UN: 3261
ADR: 8,II