(±)-2-Amino-1-butanol

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: (±)-2-Aminobutan-1-ol

OR16670-25G
APOSOR16670-25GEA 21.9 EUR
APOSOR16670-25G
(±)-2-Amino-1-butanol
(±)-2-Amino-1-butanol
Formel: C₄H₁₁NO
Molecular Weight: 89.14 g/mol
Siedepunkt: 176…178 °C
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 0.943 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 84 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008095
CAS-Nummer: 96-20-8
EINECS: 202-488-2
UN: 2735
ADR: 8 III
Merck Index: 13,00426

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR