α-Brom-2,3-dichlortoluol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 2,3-Dichlorbenzylbromid

OR16672-25G
APOSOR16672-25GEA 165 EUR
APOSOR16672-25G
α-Brom-2,3-dichlortoluol 98%
α-Brom-2,3-dichlortoluol
Formel: C₇H₅BrCl₂
Molecular Weight: 239.93 g/mol
Siedepunkt: 140…144 °C/31mmHg
Schmelzpunkt: 29…32 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03701317
CAS-Nummer: 57915-78-3
UN: 3261
ADR: 8 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR