3-Aminopentanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR16680-1G
OR16680-5G
OR16680-10G
APOSOR16680-1GEA
89.9
EUR
APOSOR16680-1G
APOSOR16680-5G
APOSOR16680-10G
3-Aminopentanoic acid
3-Aminopentanoic acid
Formel:
C5H11NO2 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
18664-78-3 |