7-Nitroindole-3-carboxyaldehyde 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR1670-1G
APOSOR1670-1GEA
21.9
EUR
APOSOR1670-1G
7-Nitroindole-3-carboxyaldehyde 95+%
7-Nitroindole-3-carboxyaldehyde
Formel:
C₉H₆N₂O₃ Molecular Weight: 190,16 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD01074519 CAS-Nummer: 10553-14-7 |