4-Oxa-1,9-diazaspiro[5.5]undecane, N9-BOC protected
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR16701-250MG
APOSOR16701-250MGEA
0
EUR
APOSOR16701-250MG
4-Oxa-1,9-diazaspiro[5.5]undecane, N9-BOC protected
4-Oxa-1,9-diazaspiro[5.5]undecane, N9-BOC protected
Formel:
C₁₃H₂₄N₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12198543 CAS-Nummer: 1160247-04-0 |