1'-Boc-1,2-dihydro-2-oxospiro[3H-indole-3,4'-piperidine]
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Spiro[indole-3,4'-piperidin]-2(1H)-one, N1'-BOC protected, 1'-Boc-1,2-dihydro-2-oxo-spiro[3H-indole-3,4'-piperidine]
OR16702-250MG
APOSOR16702-250MGEA 56.7 EUR
APOSOR16702-250MG
1'-Boc-1,2-dihydro-2-oxospiro[3H-indole-3,4'-piperidine]
1'-Boc-1,2-dihydro-2-oxospiro[3H-indole-3,4'-piperidine]
Formel: C₁₇H₂₂N₂O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10566051
CAS-Nummer: 252882-60-3