1-Oxa-7-azaspiro[4.5]decan-2-one hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Oxo-1-oxa-7-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
OR16705-250MG
APOSOR16705-250MGEA 197 EUR
APOSOR16705-250MG
1-Oxa-7-azaspiro[4.5]decan-2-one hydrochloride
1-Oxa-7-azaspiro[4.5]decan-2-one hydrochloride
Formel: C₈H₁₃NO₂·ClH
Molecular Weight: 191,655 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18642911
CAS-Nummer: 1314961-56-2