6-Oxa-1-azaspiro[3.3]heptane oxalate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR16706-250MG
APOSOR16706-250MGEA
374
EUR
APOSOR16706-250MG
6-Oxa-1-azaspiro[3.3]heptane oxalate
6-Oxa-1-azaspiro[3.3]heptane oxalate
Formel:
C₇H₁₁NO₅ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD21364487 CAS-Nummer: 1359655-43-8 |