tert-Butyl-5-(benzyloxy)-3-formyl-1H-indole-1-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-(Benzyloxy)-3-formyl-1H-indole, N-BOC protected
OR1674-250MG
APOSOR1674-250MGEA 39.3 EUR
APOSOR1674-250MG
tert-Butyl-5-(benzyloxy)-3-formyl-1H-indole-1-carboxylate 98%
tert-Butyl-5-(benzyloxy)-3-formyl-1H-indole-1-carboxylate
Formel: C₂₁H₂₁NO₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 914348-98-4