6-(Benzyloxy)-1H-indol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Benzyloxyindole
OR1675-1G
APOSOR1675-1GEA
21.9
EUR
APOSOR1675-1G
6-(Benzyloxy)-1H-indol 98%
6-(Benzyloxy)-1H-indole
Formel:
C15H13NO Molecular Weight: 223,28 g/mol Schmelzpunkt: 114…117 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00053554 CAS-Nummer: 15903-94-3 |