6-Benzyloxyindole-3-carbaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR1676-1G
APOSOR1676-1GEA 29 EUR
APOSOR1676-1G
6-Benzyloxyindole-3-carbaldehyde 98%
6-Benzyloxyindole-3-carbaldehyde
Formel: C₁₆H₁₃NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00056931
CAS-Nummer: 92855-64-6