4,5-Dimethoxy-2-nitrocinnamic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(4,5-Dimethoxy-2-nitrophenyl)acrylic acid
OR1678-1G
APOSOR1678-1GEA 21.9 EUR
APOSOR1678-1G
4,5-Dimethoxy-2-nitrocinnamic acid 98%
4,5-Dimethoxy-2-nitrocinnamic acid
Formel: C₁₁H₁₁NO₆
Molecular Weight: 253,21 g/mol
Schmelzpunkt: 293 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00017017
CAS-Nummer: 20567-38-8