4-Chloroindole-3-carbaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Chloro-1H-indole-3-carbaldehyde
OR1683-5G
APOSOR1683-5GEA
126
EUR
APOSOR1683-5G
4-Chloroindole-3-carbaldehyde 98%
4-Chloroindole-3-carbaldehyde
Formel:
C₉H₆ClNO Molecular Weight: 179.6030 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD05864704 CAS-Nummer: 876-72-2 |