tert-Butyl-4-chloro-3-formyl-1H-indole-1-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Chloro-3-formyl-1H-indole, N-BOC protected
OR1684-1G
APOSOR1684-1GEA
119
EUR
APOSOR1684-1G
tert-Butyl-4-chloro-3-formyl-1H-indole-1-carboxylate 98%
tert-Butyl-4-chloro-3-formyl-1H-indole-1-carboxylate
Formel:
C₁₄H₁₄ClNO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
914349-00-1 |