5-Chloro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
OR16860-1G
APOSOR16860-1GEA
232
EUR
APOSOR16860-1G
5-Chloro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
5-Chloro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Formel:
C₉H₅ClO₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01927183 CAS-Nummer: 13771-75-0 |