3-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)-1-propanamine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR16878-1G
APOSOR16878-1GEA
538
EUR
APOSOR16878-1G
3-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)-1-propanamine
3-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)-1-propanamine
Formel:
C₇H₁₅NO₂ Molecular Weight: 145.2 g/mol Siedepunkt: 91…92 °C/14mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09923637 CAS-Nummer: 66442-97-5 UN: 2735 ADR: 8 III |