tert-Butyl-4-bromo-3-(hydroxymethyl)-1H-indole-1-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR1688-250MG
APOSOR1688-250MGEA
0
EUR
APOSOR1688-250MG
tert-Butyl-4-bromo-3-(hydroxymethyl)-1H-indole-1-carboxylate 98%
tert-Butyl-4-bromo-3-(hydroxymethyl)-1H-indole-1-carboxylate
Formel:
C₁₄H₁₆BrNO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
914349-05-6 |