tert-Butyl-5-bromo-3-(hydroxymethyl)-1H-indole-1-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR1689-250MG
APOSOR1689-250MGEA
0
EUR
APOSOR1689-250MG
tert-Butyl-5-bromo-3-(hydroxymethyl)-1H-indole-1-carboxylate 98%
tert-Butyl-5-bromo-3-(hydroxymethyl)-1H-indole-1-carboxylate
Formel:
C₁₄H₁₆BrNO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05864710 CAS-Nummer: 905710-14-7 |