2-Amino-5-brombenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Bromoanthranilaldehyde
OR16893-5G
APOSOR16893-5GEA
74.1
EUR
APOSOR16893-5G
2-Amino-5-brombenzaldehyd
2-Amino-5-bromobenzaldehyde
Formel:
C₇H₆BrNO Molecular Weight: 200,00 g/mol Schmelzpunkt: 75…77 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10696879 CAS-Nummer: 29124-57-0 |