2-Brom-5-nitrobenzaldehyd 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Bromo-5-nitrobenzenecarbaldehyde
OR16898-5G
APOSOR16898-5GEA
21.9
EUR
APOSOR16898-5G
2-Brom-5-nitrobenzaldehyd 95%
2-Bromo-5-nitrobenzaldehyde
Formel:
C₇H₄BrNO₃ Molecular Weight: 230,0200 g/mol Schmelzpunkt: 103…107 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00462865 CAS-Nummer: 84459-32-5 |