5-Amino-2-chloropyridine-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-amino-2-chloropyridine-4-carboxylic acid, 5-Amino-2-chloroisonicotinic acid, 3-Amino-6-chloroisonicotinic acid
OR16903-1G
APOSOR16903-1GEA
26.1
EUR
APOSOR16903-1G
5-Amino-2-chloropyridine-4-carboxylic acid
5-Amino-2-chloropyridine-4-carboxylic acid
Formel:
C₆H₅ClN₂O₂ Molecular Weight: 172,5700 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06659499 CAS-Nummer: 58483-95-7 |