3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR16910-1G
APOSOR16910-1GEA
354
EUR
APOSOR16910-1G
3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbohydrazide
3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbohydrazide
Formel:
C₈H₇ClN₄O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11100124 CAS-Nummer: 1211364-66-7 |