Methyl-4-(3-thienyl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR16911-1G
APOSOR16911-1GEA
79.9
EUR
APOSOR16911-1G
Methyl-4-(3-thienyl)benzoate
Methyl-4-(3-thienyl)benzoate
Formel:
C₁₂H₁₀O₂S Molecular Weight: 218,27 g/mol Schmelzpunkt: 160…164 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05863312 CAS-Nummer: 20608-91-7 |