1H,2H,2H-Perchloropropane

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1,1,1,3,3-Pentachloropropane, 240fa

OR16934-25G
APOSOR16934-25GEA 212 EUR
APOSOR16934-25G
1H,2H,2H-Perchloropropane
1H,2H,2H-Perchloropropane
Formel: C₃H₃Cl₅
Molecular Weight: 216.321 g/mol
Siedepunkt: 74 °C ( 28 mm Hg)
Dichte: 1.597 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 69.2 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00045255
CAS-Nummer: 23153-23-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR