Iodtrimethylsilan

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR16935-100G OR16935-250G
APOSOR16935-100GEA 87 EUR
APOSOR16935-100G APOSOR16935-250G
Iodtrimethylsilan
Iodtrimethylsilan
Formel: C₃H₉ISi
Siedepunkt: 105…106 °C
Dichte: 1,406 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: –2 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00001028
CAS-Nummer: 16029-98-4
EINECS: 240-171-0
UN: 2924
ADR: 3+8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR