4-Methylmorpholin

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR16938-100ML OR16938-500ML
APOSOR16938-100MLEA 30.6 EUR
APOSOR16938-100ML APOSOR16938-500ML
4-Methylmorpholin
4-Methylmorpholin
Formel: C₅H₁₁NO
Siedepunkt: 115…116 °C
Schmelzpunkt: –66 °C
Dichte: 0,92 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 14 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006175
CAS-Nummer: 109-02-4
EINECS: 203-640-0
UN: 2535
ADR: 3+8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR