6,8-Dibromimidazo[1,2-a]pyrazin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR16939-100G
OR16939-25G
OR16939-5G
APOSOR16939-100GEA
430
EUR
APOSOR16939-100G
APOSOR16939-25G
APOSOR16939-5G
6,8-Dibromimidazo[1,2-a]pyrazin
6,8-Dibromoimidazo[1,2-a]pyrazine
Formel:
C₆H₃Br₂N₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08460056 CAS-Nummer: 63744-22-9 |