6-Methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR1694-5G
APOSOR1694-5GEA
68.3
EUR
APOSOR1694-5G
6-Methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde 98%
6-Methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel:
C₁₀H₉NO₂ Molecular Weight: 175,19 g/mol Schmelzpunkt: 186…188 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03848058 CAS-Nummer: 70555-46-3 |