2-Amino-4,5-dichlorophenol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4,5-Dichloro-2-hydroxyaniline
OR16946-1G
APOSOR16946-1GEA
94.4
EUR
APOSOR16946-1G
2-Amino-4,5-dichlorophenol
2-Amino-4,5-dichlorophenol
Formel:
C₆H₅Cl₂NO Molecular Weight: 178.016 g/mol Schmelzpunkt: 170…175 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12406838 CAS-Nummer: 28443-57-4 |