3-Iodopyrazine-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR16959-100MG
APOSOR16959-100MGEA
21.9
EUR
APOSOR16959-100MG
3-Iodopyrazine-2-carboxylic acid
3-Iodopyrazine-2-carboxylic acid
Formel:
C5H3IN2O2 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13193281 CAS-Nummer: 212471-40-4 |