1,9-Nonandiol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,9-Dihydroxynonan, Nonamethylenglycol, Nonamethylenglykol
OR16970-100G
OR16970-500G
APOSOR16970-100GEA
26.1
EUR
APOSOR16970-100G
APOSOR16970-500G
1,9-Nonandiol 98%
1,9-Nonandiol
Formel:
C₉H₂₀O₂ Molecular Weight: 160.26 g/mol Siedepunkt: 177 °C/15mmHg Schmelzpunkt: 45…47 °C Flammpunkt: 113 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002991 CAS-Nummer: 3937-56-2 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...