4-(Methylamino)benzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR16971-25G
APOSOR16971-25GEA
128
EUR
APOSOR16971-25G
4-(Methylamino)benzonitril
4-(Methylamino)benzonitril
Formel:
C₈H₈N₂ Molecular Weight: 132.16 g/mol Schmelzpunkt: 87…91 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00016381 CAS-Nummer: 4714-62-9 |