3-Amino-o-kresol

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR16980-25G OR16980-5G
APOSOR16980-25GEA 395 EUR
APOSOR16980-25G APOSOR16980-5G
3-Amino-o-kresol
3-Amino-o-kresol
Formel: C₇H₉NO
Schmelzpunkt: 129…130 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007787
CAS-Nummer: 53222-92-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR