6-Aminopyridin-3-ol hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Amino-5-hydroxypyridine hydrochloride
OR16984-1G
APOSOR16984-1GEA
137
EUR
APOSOR16984-1G
6-Aminopyridin-3-ol hydrochloride 95%
6-Aminopyridin-3-ol hydrochloride
Formel:
C₅H₇ClN₂O Molecular Weight: 146,58 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11506259 CAS-Nummer: 856965-37-2 |