4-(Cyanomethyl)benzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR16985-100MG
OR16985-1G
OR16985-250MG
APOSOR16985-100MGEA
21.9
EUR
APOSOR16985-100MG
APOSOR16985-1G
APOSOR16985-250MG
4-(Cyanomethyl)benzoic acid 97%
4-(Cyanomethyl)benzoic acid
Formel:
C₉H₇NO₂ Molecular Weight: 161.16 g/mol Schmelzpunkt: 196 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00020382 CAS-Nummer: 50685-26-2 |