1-Boc-3-hydroxymethyl-5-methoxyindole 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 3-(Hydroxymethyl)-5-methoxy-1H-indole, N-BOC protected

OR1699-1G
APOSOR1699-1GEA 21.9 EUR
APOSOR1699-1G
1-Boc-3-hydroxymethyl-5-methoxyindole 98%
1-Boc-3-hydroxymethyl-5-methoxyindole
Formel: C₁₅H₁₉NO₄
Siedepunkt: 430,7 °C/760mmHg
Schmelzpunkt: 137…139 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 600136-09-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR