Diiodmethan 98+%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Methyleniodid

OR17001-100G
APOSOR17001-100GEA 145 EUR
APOSOR17001-100G
Diiodmethan 98+%
Diiodmethan
Formel: CH₂I₂
Molecular Weight: 267.84 g/mol
Siedepunkt: 180…181 °C
Schmelzpunkt: 44382 °C
Dichte: 3.322 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00001079
CAS-Nummer: 75-11-6
EINECS: 200-841-5
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,06143

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR