3,5-Dichlor-4-hydroxybenzonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Chloroxynil
OR17010-1G
OR17010-5G
APOSOR17010-1GEA
62.5
EUR
APOSOR17010-1G
APOSOR17010-5G
3,5-Dichlor-4-hydroxybenzonitril 97%
3,5-Dichlor-4-hydroxybenzonitril
Formel:
C₇H₃Cl₂NO Schmelzpunkt: 143…146 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002177 CAS-Nummer: 1891-95-8 |