6-Methoxypyridine-3-sulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 6-Methoxy-pyridine-3-sulphonyl chloride, 3-Pyridinesulphonylchloride, 6-methoxy-, 3-(Chlorosulphonyl)-6-methoxypyridine
OR17013-1G
APOSOR17013-1GEA 0 EUR
APOSOR17013-1G
6-Methoxypyridine-3-sulphonyl chloride
6-Methoxypyridine-3-sulphonyl chloride
Formel: C₆H₆ClNO₃S
Schmelzpunkt: 42…45 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06739108
CAS-Nummer: 312300-42-8
UN: 3261
ADR: 8,III