2,4-Dichlorphenol

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 1,3-Dichlor-4-hydroxybenzol, 2,4-DCP, 1-Hydroxy-2,4-dichlorbenzol

OR17023-10G
APOSOR17023-10GEA 21.9 EUR
APOSOR17023-10G
2,4-Dichlorphenol
2,4-Dichlorphenol
Formel: C₆H₄Cl₂O
Molecular Weight: 163 g/mol
Siedepunkt: 209…210 °C
Schmelzpunkt: 42…43 °C
Dichte: 1,38 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002169
CAS-Nummer: 120-83-2
UN: 2928
ADR: 6.1+8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR