Ethyl-2-methylthiazol-5-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-(Ethoxycarbonyl)-2-methyl-1,3-thiazole, Ethyl 2-methylthiazole-5-carboxylate, Ethyl 2-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
OR17034-500MG
APOSOR17034-500MGEA
21.9
EUR
APOSOR17034-500MG
Ethyl-2-methylthiazol-5-carboxylat
Ethyl-2-methylthiazol-5-carboxylat
Formel:
C₇H₉NO₂S Molecular Weight: 171,2200 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03840442 CAS-Nummer: 79836-78-5 |