2-Hydroxy-7-methoxyquinoline-3-carboxaldehyde 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Hydroxy-7-methoxyquinoline-3-carbaldehyde, 3-Formyl-2-hydroxy-7-methoxyquinoline, 3-Formyl-2-hydroxy-7-methoxy-1-azanaphthalene
OR17045-250MG
APOSOR17045-250MGEA
150
EUR
APOSOR17045-250MG
2-Hydroxy-7-methoxyquinoline-3-carboxaldehyde 95+%
2-Hydroxy-7-methoxyquinoline-3-carboxaldehyde
Formel:
C₁₁H₉NO₃ Molecular Weight: 203,194 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02986395 CAS-Nummer: 101382-55-2 |