5-Pyridin-3-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR17049-1G
APOSOR17049-1GEA 89.9 EUR
APOSOR17049-1G
5-Pyridin-3-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
5-Pyridin-3-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₇N₃O₂
Schmelzpunkt: 308…310 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05170031
CAS-Nummer: 374064-01-4